Fortfahren mit
IPAKGARD2
IPAK Gard® 10/15 Vorbehandlungspack
For Milli-Q® IQ/IX 7010/15 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARA2.
Synonym(e):
IPAK Gard 10/15 Vorbehandlungspacks
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
Das IPAK Gard® Vorbehandlungspack besteht aus zwei IPAK Gard® 03/05 Vorbehandlungspacks. Mit diesem Vorbehandlungspack wird die Umkehrosmosemembran (RO) geschützt, indem effizient Verunreinigungen wie freies Chlor, Kolloide, Partikel und Mineralien aus Leitungswasser entfernt werden.
Zu den Aufbereitungstechnologien gehören Aktivkohle zur Entfernung von freiem Chlor sowie ein Faltenfilter zur Entfernung von Partikeln und Kolloiden. Durch das Vorbehandlungspack wird die Systemleistung erhöht und die Nutzungsdauer verlängert.
Application
  • Zur Verwendung mit Milli-Q® IQ/IX 7010/15 Systemen.
  • Optimaler Schutz der RO-Membranen vor freiem Chlor, Kolloiden, Partikeln und Mineralien, die in Speisewasser aus der Leitung vorkommen.
  • Die Systemleistung wird erhöht und die Nutzungsdauer verlängert.
Features and Benefits
  • Mit dem Faltenfilter werden Partikel und Kolloide, mit dem Aktivkohleblock freies Chlor aus Leitungswasser entfernt, um die Leistung der RO-Membran über Jahre hinweg sicherzustellen.
  • Das e-Sure-Tag ermöglicht eine RFID-Verbindung mit dem System, um eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, des Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen.
  • Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren.
  • 63 % der Teilelieferanten sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany