Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
26020100
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile; sterile-filtered
Shipped in:
ambient
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine fetus
Quality Segment
antibody form
serum
sterility
sterile; sterile-filtered
product line
FBS Select
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus, tested
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Fetales Kälberserum (FBS) ist der ideale Zellwachstumszusatz und wird gegenüber anderen Arten von Zellkulturseren allgemein bevorzugt. Seine hohe Nährstoffkonzentration und optimale Kombination aus Wachstumsfaktoren macht fetales Kälberserum zum wirksamsten Zellwachstumsförderer für nahezu jedes Zellkultursystem. Mesenchymale Stammzellen (MSC) können zu Knochen, Knorpel und Fettgewebe differenzieren und wurden neuerdings zu einer attraktiven Quelle für potenzielle Zelltherapien. Dieses Produkt wurde gescreent und qualifiziert, um humane mesenchymale Stammzellkulturen unter Verwendung eines klonalen Wachstumsassays zu unterstützen.
Dieses Serum wird aus aseptisch entnommenem Blut in vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) anerkannten Schlachthöfen in den USA gewonnen. Dieses Serum wurde in den USA aseptisch verarbeitet und sterilfiltriert. Das Ursprungsland des Rohblutes (Ursprungsland der Spenderkuh) sind die USA. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union an die Herstellung von technischen Blutprodukten. Jede Charge wird sterilfiltriert und auf Mykoplasmen, Endotoxine und Viren getestet. Auf Anfrage ist ein Analysezertifikat erhältlich.
Dieses Serum wird aus aseptisch entnommenem Blut in vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) anerkannten Schlachthöfen in den USA gewonnen. Dieses Serum wurde in den USA aseptisch verarbeitet und sterilfiltriert. Das Ursprungsland des Rohblutes (Ursprungsland der Spenderkuh) sind die USA. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union an die Herstellung von technischen Blutprodukten. Jede Charge wird sterilfiltriert und auf Mykoplasmen, Endotoxine und Viren getestet. Auf Anfrage ist ein Analysezertifikat erhältlich.
Application
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Physical form
Flüssig
Preparation Note
Bei -20 °C aufbewahren
Analysis Note
Zum Unterstützen humaner mesenchymaler Stammzellkulturen unter Verwendung eines klonalen Wachstumsassays qualifiziert. Für die vollständigen Produktspezifikationen kann auf Anfrage ein chargenspezifisches Analysenzertifikat bereitgestellt werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetales Kälberserum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c