Fortfahren mit
DVPP04700
Durapore® Membranfilter, 0,65 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,65 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.65 μm pore size, 70 % porosity
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
bubble point
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Durapore® Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, nur wenige extrahierbare Bestandteile und eine hohe chemische Verträglichkeit. Hydrophile Durapore
-Membranen binden wesentlich weniger Proteine als Nylon-, Nitrozellulose- oder PTFE-Membranen.
&Eigenschaften
Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich - Durapore-Membranfilter bieten eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Filtercode: DVPP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die inneren & äußeren Boxen mit den Membranscheiben bestehen aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
Klärende Filtration von biologischen Lösungen
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Gebrauchsanweisung: Durch die sterilisierende Filtration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) werden biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefen, effektiv entfernt. Für die selektive Rückhaltung von größeren biologischen Verunreinigungen kann die Flüssigkeit durch Membranen mit einer Porengröße von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen abzufangen und deren Wachstum für die anschließende Kultivierung und Analyse zu fördern
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DVPP00010DVPP02500DVPP08250
description
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Durapore®, 1 ft × 10 ft, hydrophilic
description
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Durapore®, filter diam. 82 mm, hydrophilic
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
pore size
70 % porosity, 0.65 μm pore size
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
pore size
70 % porosity, 0.65 μm pore size
diam.
47 mm
diam.
-
diam.
25 mm
diam.
-
parameter
9 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp., >6 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate
parameter
9 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp., >6 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
9 L/min-cm2 air flow rate, >6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp.
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
plain filter, PVDF membrane, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Durapore® Membranfilter, 0,65 µm
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)