Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea |
Über diesen Artikel
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +41 43 54 79 001oder
.Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Milligard®
parameter
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse), 5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
technique(s)
bioburden reduction: suitable
L
22.8 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
diam.
69 mm (2.71 in.)
filtration area
1.20 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size, 1.2/0.2 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 7
General description
Features and Benefits
Preparation Note
Feuchtes Autoklavieren, 25 Zyklen von 60 Minuten bei 128 °C. Inline-Dampfsterilisation (feucht): 10 Vorwärtszyklen von 30 Minuten bei
135 °C und ≤ 0,34 bar sowie 5 Rückwärtszyklen von
30 Minuten bei 135 °C und ≤ 0,07 bar*.
* Die Geräte wurden mittels Dampfsterilisation bei vollem Differentialdruck validiert, beginnend bei 2,17 bar bis zu einem endgültigen Differentialdruck von 0,07 bar, was zu einem berechneten Durchschnittswert von 0,28 bar in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung führte.
Other Notes
- Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte für Filter mit MILLIGARD®-PES-Membran im entsprechenden Benutzerhandbuch die Benetzungsanleitungen.
- Lagerung: Lesen Sie bitte für Filter mit MILLIGARD®-PES-Membran das entsprechende Benutzerhandbuch.
- Entsorgung: Gemäß geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 1.2/0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm) | description pore size 1.2/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm) | description pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm) | description pore size 1.2/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm) |
| pore size 1.2/0.2 μm nominal pore size, 1.2/0.2 μm pore size | pore size 1.2/0.2 μm nominal pore size, 1.2/0.2 μm pore size | pore size 1.2/0.45 μm pore size | pore size 1.2/0.2 μm nominal pore size, 1.2/0.2 μm pore size |
| technique(s) bioburden reduction: suitable | technique(s) bioburden reduction: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) bioburden reduction: suitable |
| filtration area 1.20 m2 | filtration area 1.8 m2 | filtration area 1.20 m2 | filtration area 0.6 m2 |
| product line Milligard®, EMPROVE® Filter | product line Milligard®, EMPROVE® Filter | product line Milligard®, EMPROVE® Filter | product line Milligard®, EMPROVE® Filter |
| matrix Milligard® PES | matrix Milligard® PES | matrix Milligard® PES | matrix Milligard® PES |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milligard® PES, 1,2/0,2 µm nominal, Kartusche
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung