Merck
CDRM4HN05
Millipore
Lynx® CDR
Lynx® CDR Male 1/2 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
Synonym(e):
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
eCl@ss:
32010310
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
316 stainless steel spring(s) (electropolished, flow path)
polysulfone flow path (glass filled )
polysulfone valve body (glass filled)
silicone seal (flow path)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Lynx®
Parameter
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Höhe
13.7 cm (5.4 in.)
Länge
25.7 cm (10.1 in.)
Breite
8.4 cm (3.3 in.)
Fitting
1/2 in. inlet hose barb
Anwendung
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
Sterile connection of single-use systems
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.