Fortfahren mit
CC301
PureCol beschichtete T25-Flaschen
Ultrapure collagen type I coated T25 flasks for cell culture applications (10 flasks)
Synonym(e):
T25 Flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 191.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
12352207
CHF 191.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
General description
Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein der extrazellulären Matrix, das in verschiedenen Bindegeweben des Körpers vorkommt. Kollagen Typ I ist ein wichtiger struktureller Bestandteil von Haut, Knochen, Sehnen und anderen faserigen Bindegeweben. Um den Zellen eine möglichst in-vivo-ähnliche Umgebung bereitzustellen, haben Forschende Zellen in der Vergangenheit in Kollagenhydrogelen oder auf mit Kollagen beschichteter Kunststoffware kultiviert.
PureCol ist ein ultrareines Kollagen aus Rinderhaut, das zu etwa 97 % Typ-I-Kollagen ist; der Rest besteht aus Typ-III-Kollagen. Es verfügt über einen hohen Monomergehalt, der mittels Gelpermeationschromatografie gemessen wird, was dem Produkt Konsistenz und Reproduzierbarkeit verleiht, weshalb es in mehr als 2000 Veröffentlichungen erwähnt wurde.
PureCol beschichtete T25-Flaschen weisen eine gleichmäßige und konsistente Auftragung von hochwertigem Typ-I-Kollagen auf einer durchsichtigen Polystyroloberfläche auf. Die belüfteten Flaschen weisen eine Tropfschutzkante und einen modifizierten schrägen Hals auf, um beim Austausch der nährstoffarmen Medien maximale Kontrolle zu ermöglichen. Die Flaschen weisen ein Tropfschutzmerkmal und einen speziell geformten Ausgusskanal für eine verbesserte Handhabung auf. Die Flaschen sind aseptisch Verarbeitet und nichtpyrogen.
Oberfläche: 25 cm2 Gesamtvolumen: 75 ml Typisches Arbeitsvolumen: 2–10 ml Beschichtungskonzentration: 50–100 μg/ml
PureCol ist eine Marke von Advanced BioMatrix, Inc.
Preparation Note
Lagern Sie PureCol beschichtete T25-Flaschen bei Raumtemperatur.
Legal Information
PureCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)