Fortfahren mit
AP307F
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, (H+L) FITC-Konjugat
1.0 mg/mL, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 680.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
34
CHF 680.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Das Reagenz ist ein affinitätsaufgereinigter Antikörper der Ziege. Der gereinigte Antikörper ist mit Fluoresceinisothiocyanat (FITC) konjugiert und in Puffer stabilisiert
Application
Der Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, (H+L) FITC-Konjugat, weist den Gehalt von Kaninchen-IgG nach und wurde zur Verwendung in IF publiziert und validiert.
Immunzytochemie: 1:200–1:500 (1–4)
Immunzytochemie: 1:200–1:500 (1,4)
Durchflusszytometrie: 1 μg pro 1 x 10E6-Zellen (1,2,4)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Preparation Note
Der unverdünnte Antikörper ist bei 2–8 °C 12 Monate lang stabil. Nicht in verdünnter Form aufbewahren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP112FAP120FAP308F
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
species reactivity
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c