Fortfahren mit
ALIGNED05
Millipore-Positionierhilfe für die Vakuumfiltration
47 mm, 5/PK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
58 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Millipore-Zubehörprodukt für die Glas-Vakuumfiltration
Positionierhilfe, 47 mm, 5 pro Packung
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teile aus den Millipore-Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore-Classic-Glas-Filterhalter-Kits (47 mm) und die Millipore-Ganzglas-Filterhalter-Kits (47 mm).
Application
47 mm, 5 pro Packung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XX1514732ALIGNED25XX2004708
material
silicone
material
borosilicate glass base, stainless steel screen, tubulated borosilicate glass cap
material
silicone
material
stainless steel screen
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
diam.
58 mm
diam.
47 mm
diam.
25 mm
diam.
47 mm
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
-
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
-