ABS314
Anti-APPL1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
DCC-interacting protein 13-alpha, Dip13-alpha, Adapter protein containing PH domain, PTB domain and leucine zipper motif 1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APPL1(26060)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose und Krebs
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde APPL1 aus HUVEC-Zelllysat ausgefällt (Lin, D. C., et al. (2006). Mol Cell Biol. 26(23):8928–8941.).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde APPL1 in Lebergewebe von Mäusen nachgewiesen, die standardmäßig ernährt wurden, fettreich ernährt wurden oder fettreich ernährt wurden, sich aber bewegen mussten (Marinho, R., et al. (2012). J Cell Physiol. 227(7):2917–2926.).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde APPL1 in Pankreasinseln und in ernährungs- und Adipositas-bedingt beeinträchtigten GSIS-Zellen von Mäusen nachgewiesen (Cheng, K. K., et al. (2009). Cell Metab. 9(5):417-427.).
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde APPL1 in 10 µg A431-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable