Fortfahren mit
ABS232
Anti-MIXL1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Homeobox protein MIXL1, Homeodomain protein MIX, hMix, MIX1 homeobox-like protein 1, Mix.1 homeobox-like protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 340.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
CHF 340.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MIXL1(83881)
General description
MIXL1 ist auch bekannt als Homöobox-Protein MIXL1, Homöodomänen-Protein MIX (hMix), MIX1 Homöobox-ähnliches Protein 1 und Mix.1 Homöobox-ähnliches Protein. MIXL1 ist ein Transkriptionsfaktor, der bei der Morphogenese des axialen Mesendoderms, Entodermformation, Blutzelldifferenzierung und bei der Morphogenese des Herzens und Darms während der Embryogenese eine Rolle spielt. Es wurde nachgewiesen, dass MIXL1 die Brachyury-Expression negativ reguliert. MIXL1 wird vorwiegend in Progenitoren und sekundärem Lymphgewebe sowie in unreifen lymphoiden B- und T-Zellen während der normalen Hämatopoese exprimiert und ist auch in differenzierenden embryonalen Stammzellen vorhanden.
~ 36 kDa gemessen
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das der Homöobox-DNA-Bindungsdomäne von menschlichem MIXL1 entspricht.
Epitop: Homöobox-DNA-Bindungsdomäne
Application
Anti-MIXL1-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf das Homöobox-Protein MIXL1 gerichtet ist und in Western Blots und ICC getestet wurde.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:200 wurde MIXL1 in H9-Embryoidkörper-Zellen nachgewiesen. Dieses Protein wurde in H9-Embryoidkörpern beobachtet (Lee, M. R., et al. (2010). Stem Cells. 28:1550–1559). MIXL1 wurde auch im Nukleus von COS-7 und in ES-Zellen der Maus lokalisiert (Mossman, A. K., et al. (2005). Stem Cells and Development. 14:656–663).
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Maus und Ratte(85 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt die Homöobox-DNA-Bindungsdomäne von MIXL1.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Jurkat-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde MIXL1 in 10 µg Jurkat-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
Jurkat-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABE217ABE2864MMABE1094
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
C, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c