Fortfahren mit
ABF29
Anti-NLRP6-(NALP6)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
NACHT, PYRIN-containing APAF1-like protein 5, LRR and PYD domains-containing protein 6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 364.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
4
CHF 364.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NLRP6(171389)
General description
NRLP6 (NALP6) (auch als PYRIN-haltiges Apaf-1-ähnliches Protein 5 oder PYPAF5 bezeichnet) gehört zu einer Familie von Proteinen, die bei der Apoptose und inflammatorischen Signaltransduktion eine wichtige Rolle spielen. Seine Expression ist eng auf Granulozyten und T-Zellen beschränkt. Die Co-Expression von NALP6 und ASC führt zur synergistischen Aktivierung der Caspase-1-abhängigen Zytokin-Verarbeitung, anschließender NF-kB-Aktivierung und der nachfolgenden Rekrutierung von PYPAF5, um Strukturen im Zytoplasma zu punktieren. Überlappende Gene am NALP6/PYPAF5-Locus kodieren zwei Vasopressin-Isorezeptoren vom Typ V2: den Angiotensin-Vasopressin-Rezeptor (AVR) und nicht-AVR.
~ 99 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: NACHT-Domäne
Lineares Peptid, das der NACHT-Domäne von menschlichem NLRP6 (NALP6) entspricht.
Application
Der Anti-NLRP6-(NALP6)-Antikörper weist den NLRP6 (NALP6)-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in WB und IH(P) in Publikationen beschrieben und validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde NLRP6 (NALP6) in Epithelzellgewebe der proximalen und distalen Tubuli aus der menschlichen Niere und in humanem Knochenmarkgewebe nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Maus (93 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt die NACHT-Domäne von NLRP6 (NALP6).
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Basophilenleukämie-Zelllysat von Ratten.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde NLRP6 (NALP6) in 10 µg Basophilenleukämie-Zelllysat von Ratten nachgewiesen.
Kontrolle
Basophilenleukämie-Zelllysat von Ratten
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB3500550HPA048500HPA043681
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)