Fortfahren mit
ABE541
Anti-Phospho-STAT2(Tyr689)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
p113
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 416.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IP, WB
Citations:
-
CHF 416.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr689)
Gene Information
human ... STAT2(6773)
General description
Der Janus-Kinase (JAK)/Signal-Transducers-and-Activators-of-Transcription(STAT)-Signalweg spielt eine wichtige Rolle bei der Zellproliferation, Zelldifferenzierung, Zellmigration und dem Zelltod. Er ist der Hauptsignalmechanismus für verschiedene Zytokine und Wachstumsfaktoren. Eine konstitutive Aktivierung oder Fehlregulation der JAK/STAT-Signalisierung kann zu Entzündungskrankheiten, Erythrozytose, Gigantismus und Leukämie führen. STAT2 (113 kDa) wurde ursprünglich aus dem Zellkern von mit α-Interferon behandelten Zellen aufgereinigt und ist wesentlich für die Transkriptionsantworten, die durch die Typ-I-Interferone, IFN-alpha/beta, eingeleitet werden. Knockout-Mäuse mit einer gezielten Störung von STAT2 weisen eine stärkere Anfälligkeit gegenüber Virusinfektionen sowie veränderte Antworten auf Typ-I-Interferone auf. STAT2 wird als Reaktion auf eine Stimulation durch IFN-alpha/beta mittels Assoziation mit Rezeptor-gebundenen JAK-Kinasen durch eine Phosphorylierung an Tyr690 schnell aktiviert.
~113 kDa gemessen. In manchen Lysaten können bei ~260 kDa nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Tyr689.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das an Tyr689 phosphoryliertem STAT2 der Maus entspricht.
Application
Der Anti-Phospho-STAT2(Tyr689)-Antikörper ist ein Antikörper gegen Phospho-STAT2 (Tyr689) für die Verwendung in der Immunpräzipitation.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Immunologische Signalisierung
Immunpräzipitationsanalyse: Mit 10 µg einer repräsentativen Charge wurde eine Immunpräzipitation von Phospho-STAT2 (Tyr689) aus mit IFN-alpha behandeltem HeLa-Zelllysat verwendet.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Ratte (89 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt an Tyr689 phosphoryliertes STAT2.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:200-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Phospho-STAT2 (Tyr689) in 10 µg mit IFN-alpha/-gamma behandeltem HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
Unbehandeltes und mit IFN-alpha/-gamma behandeltes HeLa-Zelllysat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4503836SAB5700345SAB5700658
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
rat, mouse
Gene Information
human ... STAT2(6773)
Gene Information
human ... STAT2(6773)
Gene Information
human ... STAT2(6773)
Gene Information
human ... STAT2(6773)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c