Fortfahren mit
ABE480
Anti-Centrin-2-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Centrin-2, Caltractin isoform 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CETN2(1069)
General description
Centrin-2 wird auch als Caltractin Isoform 1 bezeichnet. Centrin-2 ist an der Organisation, Struktur und Funktion von Mikrotubuli beteiligt und wird für die Zentriolenduplikation und die Spindelbildung benötigt. Als Bestandteil des XPC-Komplexes spielt Centrin-2 auch eine Rolle bei der Regulierung der Zytokinese, der Genomstabilität und der globalen Genom-Nukleotid-Exzisionsreparatur (GG-NER).
~18 kDa beobachtet. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem menschlichen Centrin-2 entspricht.
Application
Der Anti-Centrin-2-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf das Centrin & abzielt und in Western Blotting, ICC, IHC & IP getestet wurde.
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Centrin-2 in MDCK-Zellen nach (Koch, A., et al. (2010). Mol Biol Cell. 21(2): 219-231.).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Partie aus einem unabhängigen Labor wies Centrin-2 in Wildtyp- und Galektin-3-Null-Mausnierengewebe nach (Koch, A., et al. (2010). Mol Biol Cell. 21(2): 219-231.).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipierte Centrin-2 in MDCK-Zelllysat (Koch, A., et al. (2010). Mol Biol Cell. 21(2): 219-231.).
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Jurkat-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Centrin-2 in 10 µg Jurkat-Zelllysat nach.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5701604ZRB1327HPA059330
description
serum, from rabbit
description
-
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
serum
antibody form
-
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... CETN2(1069)
Gene Information
human ... CETN2(1069)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CETN2(1069)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
5L17, recombinant monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)