Fortfahren mit
ABE184
Anti-Fox2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
RNA binding protein fox-1 homolog 2, Fox-1 homolog B, Fox-1 homolog Fxh, Hexaribonucleotide-binding protein 2, RNA-binding motif protein 9, RNA-binding protein 9
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 404.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
CHF 404.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RBFOX2(23543)
General description
Fox2, auch als RNA-Bindungsprotein fox-1 Homolog 2 bezeichnet, ist ein RNA-bindendes Protein, das an der Regulierung des gewebespezifischen alternativen Spleißens beteiligt ist. Dieses Protein interagiert mit der N-terminalen Aktivierungsdomäne von ER-alpha und enthält ein hoch konserviertes RRM (RNA-Erkennungsmotiv), das mit 5′-UGCAUGU-3′ Elementen assoziiert ist. Dieses Protein reguliert nachweislich das alternative Spleißen von gewebespezifischen Exons und unterschiedlich gespleißten Exons während der Erythropoese.
~48 kDa beobachtet. Durch alternatives Spleißen können bis zu 9 Isoformen mit unterschiedlichen Molekulargewichten entstehen. In manchen Zelllysaten wurden uncharakterisierte Banden zwischen ~60–80 kDa beobachtet.
Immunogen
MBP-markiertes rekombinantes Protein, das dem Maus-Fox2 entspricht.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:300-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Fox2 in menschlichem Kleinhirngewebe nach.
Immunzytochemische Analyse: 1 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies Fox2 in A431-Zellen nach.
Verwenden Sie den Anti-Fox2-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) validiert in IHC(P), ICC, WB zum Nachweis von Fox2, auch bekannt als RNA-Bindungsprotein fox-1 Homolog 2, Fox-1 Homolog B.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Rinder (98 % Sequenzhomologie), Hunde (98 % Sequenzhomologie), Pferde (98 % Sequenzhomologie).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in C2C12-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 50 ng/ml dieses Antikörpers wies Fox2 in 10 µg C2C12-Zelllysat nach.
Kontrolle
C2C12-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABN91MABE985MABE159
biological source
rabbit
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... RBFOX2(23543)
Gene Information
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Gene Information
mouse ... Rbfox3(52897)
Gene Information
mouse ... Rbfox3(52897)
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c