Merck
ABC338
Anti-IRGM-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
IRGM Antibody, Immunity related GTPase family, IFL1, IRGM1, LRG47, LRG-47
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
1
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IRGM(345611)
General description
Das M-Protein aus der Familie der immunitätsbezogenen GTPasen (IRGM) (andere Bezeichnungen sind Interferon-induzierbares Protein 1 (IFI1) und LPS-stimuliertes RAW-264.7-Makrophagenprotein-47-Homolog (LRG-47)) gehört zur Familie der Interferon-induzierbaren GTPasen. Es induziert Autophagie und erzeugt große autolysosomale Organellen als Mechanismus zur Eliminierung von intrazellulärem Mycobacterium tuberculosis. IRGM wird in Dickdarm, Dünndarm und Leukozyten des peripheren Bluts exprimiert. Mutationen im IRGM wurden mit entzündlichen Darmerkrankungen Typ 19 in Verbindung gebracht, die in die Phänotypen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa unterteilt werden.
~ 31 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der intermediären Domäne von menschlichem IRGM entspricht.
Application
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper, Anti-IRGM-Antikörper, dient zum Nachweis von M-Protein aus der Familie der immunitätsbezogenen GTPasen und ist zur Verwendung in Western Blotting, IHC (Paraffin) und Immunfluoreszenz validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit 5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde IRGM in humanem Hirngewebe nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit 20 μg/ml einer repräsentativen Charge wurde IRGM in humanen Gehirnzellen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die intermediäre Domäne von IRGM.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an menschlichem Hirngewebelysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde IRGM in 15 µg humanem Hirngewebelysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c