Fortfahren mit
AB9702
Anti-Tyrosin-Hydroxylase-Antikörper
CHEMICON®, chicken polyclonal
Synonym(e):
TH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 837.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
34
CHF 837.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1033
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Tyrosin-Hydroxylase-Antikörper, Chemicon®, from chicken
biological source
chicken
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgY
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TH(7054)
Immunogen
Synthetische Peptide aus Tyrosinhydroxylase von Mensch/Maus
Application
Anti-Tyrosin-Hydroxylase-Antikörper ist ein Antikörper gegen Tyrosin-Hydroxylase zur Verwendung in IC, IH & WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliale Marker
Immunhistochemie: 1:1000–1:2000 unter Verwendung von 2 % Paraformaldehyd-fixierten Geweben.
Immunzytochemie: 1:1000–1:2000 unter Verwendung von 2 % Paraformaldehyd-fixierten Zellen.
Western Blotting: 1:2000–1:5000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender festgelegt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Tyrosin-Hydroxylase
Physical form
Aufgereinigtes Hühner-IgY. Für die Herstellung dieses Produkts wurden zwei verschiedene Antikörper kombiniert. Flüssig in PBS, pH-Wert 7,2 mit 0,02 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4502964SAB2103892AB1542
biological source
chicken
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
sheep
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
rabbit, rat, human, mouse
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: 1:10000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
P07101
UniProt accession no.
P07101
UniProt accession no.
P07101
UniProt accession no.
P07101
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c