Merck
8.56189
H-Pro-Trityl-NovaPEG resin
Novabiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51171641
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
beads
manufacturer/tradename
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Colour (visual): slight yellow to beige to orange
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.15 - 0.40 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)