Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51171641
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc, amine
storage temp.
15-25°C
General description
Das Fmoc-PEG Biotin NovaTag Harz bietet bei der Synthese von biotinylierten Peptiden alle Vorteile des Biotin-PEG NovaTag Harzes (855055) mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die C-terminale Aminosäure mit beliebigen Kopplungsmethoden an dieses Harz gekoppelt werden kann.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zum Beladen mit Harzen für die Peptidsynthese
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zum Beladen mit Harzen für die Peptidsynthese
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Beads
Beladung (photometrischer Nachweis des bei der Behandlung mit Piperidin/DMF freigesetzten Fmoc-Chromophors): 0,20–0,50 mmol/g
Quellvolumen (in DMF): chargenspezifisches Ergebnis
Aussehen der Substanz (visuell): Beads
Beladung (photometrischer Nachweis des bei der Behandlung mit Piperidin/DMF freigesetzten Fmoc-Chromophors): 0,20–0,50 mmol/g
Quellvolumen (in DMF): chargenspezifisches Ergebnis
Other Notes
Ersetzt: 855055
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVATAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?