Wichtige Dokumente
8.20982
Sigma-Aldrich
N-Phenylbenzylamine
for synthesis
Synonym(e):
N-Phenylbenzylamine, N-Benzylaniline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-100-4
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
bp
306-307 °C/19 hPa
mp (Schmelzpunkt)
33-36 °C
Übergangstemp.
flash point 113 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
InChIKey
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): farblos bis braun
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 33 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 38 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup