Merck
78007BC
MVP ICON® Battery Assy (for 78002 ICON)
BioControl®, for use with MVP ICON® instruments (78002 version)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
26111710
NACRES:
NA.28
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
MVP ICON® for 78002 ICON
General description
MVP ICON® Battery Assembly (for 78002 Version Instruments).
SPECIFICATIONS:
Lithium ion cylinder assembly, 3.6V, 2900 mAh, 10.44 Wh
Application
For use in replacing the existing MVP ICON® Battery used in 78002 Version Instruments.
Packaging
Plast re-sealable bubble wrap bag
Legal Information
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c