Fortfahren mit
71074
BetaBlue Staining Kit
Convenient visualization of β-gal in cells or tissues
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 394.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
41106513
Shipped in:
wet ice
CHF 394.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
General description
Convenient visualization of β-gal in cells or tissues
The BetaBlue Staining Kit provides direct visualization of β-galactosidase reporter expression in isolated cells, tissues, or intact organisms. The kit contains sufficient reagents for 100 staining reactions and includes solutions of the substrate X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside) and Reaction Buffer optimized for rapid, sensitive histochemical staining with minimal background. The exceptional staining seen with the BetaBlue Staining Kit enables quick, accurate determination of transfection efficiencies, assessment of stable cell line generation, and transgene expression in tissue slices or whole mounts of transgenic animals.
Other Notes
•2 × 50 mlBetaBlue Reaction Buffer
•3 × 1 mlBetaBlue X-gal Solution
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
70978GALSFAK100
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition