Direkt zum Inhalt
650366-M
Tryptase, menschliche Lunge
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥50 units/mg protein
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
specific activity
≥50 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
General description
Native Tryptase aus der menschlichen Lunge. Tryptase ist eine Serinprotease, die in den Granula der Mastzellen gespeichert ist. Ein tetrameres Enzym, das aus vier nicht kovalent gebundenen Untereinheiten besteht. Jede Untereinheit soll eine aktive Stelle enthalten. Es wird berichtet, dass es die Neoangiogenese bei der Karzinogenese der Gebärmutterrinde hochreguliert. Tryptase ist auch ein wichtiger Vermittler allergischer Reaktionen, der G-Protein-gekoppelte Rezeptoren durch Proteolyse aktiviert und damit die Histaminfreisetzung verstärkt.
Physical form
In 1 M NaCl, 50 mM NaOAc, 50 µM Heparin, pH 5,0.
Preparation Note
Aus Gewebe hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Other Notes
Benitez-Bribiesca, L., et al. 2001. J. Histochem. Cytochem.49, 1061.
He, S., et al. 1998. J. Pharmacol. Exp. Ther. 286, 289.
Molino, M., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 4043.
Schwartz, L.B., and Bradford, T.R. 1986. J. Biol. Chem. 261, 7372.
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 410 nm unter Verwendung von N-Benzoyl-Phe-Val-Arg-pNA als Substrat in 30 Minuten bei 25 °C eine Absorptionsänderung von 1 pro Minute bewirkt.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)