Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
UNSPSC Code:
12191602
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
HPLC grade
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C, (77 °F))
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.), 0.0 °C (32.0 °F)
solubility
water: miscible
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
application(s)
general analytical
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
HPLC-grade water is primarily used as a mobile phase component in the high-performance liquid chromatography (HPLC) method used for the separation of polar compounds.
Application
Water can be used as a mobile phase component:
- For the analysis of water-soluble vitamins.
- In preparing the mobile phase for the HPLC-ELSD analysis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c