material
TPE tubing (Inlet C-Flex), polycarbonate Luer lock, polypropylene clip (TTP clip), polypropylene tube (Fluid contact layer (conical tube)), polystyrene tube (Fluid contact layer (conical tube))
agency
according to ISO 11137 (sterilization), according to ISO Clean Room Class 8 conditions in a facility, certified by the ISO 14644-1 standards, meets USP 88 biological reactivity (all component materials)
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable: no
parameter
max. pressure at 0.50 bar (7.25 psi), 2-60 °C temp. range (36-140 °F)
volume × volume
15 mL × 50 mL
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
storage temp.
2-30°C
General description
For those samples that need to be transferred between containers, the standard dip tube reaches to the bottom of the tube enabling easy aseptic transfer while minimizing product loss and foaming. When used in a single-use manufacturing process, a weldable option with C-Flex® tubing is available.
The NovaSeptum® GO Conical Tube Sampling Unit offers you flexibility while minimizing the risk of both product and process contamination.
Application
Features and Benefits
Packaging
Other Notes
Fluid contact layer (conical tube&dip tube): Polystyrene, dip tube: LDPE (Low density polyethylene pharmalene FL20PH)
Insert Inox 316L
TTP clip Polypropylène
Tubing: Thermoplastic elastomer (TPE), Inlet C Flex
Outlet Tubing: Female and male Luer-Lok®
Legal Information
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung