573113
Saccharose
Molecular Biology Grade
Synonym(e):
Saccharose, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
About This Item
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Absorption
≤0.100 at 280 nm
≤0.120 at 260 nm
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable