Fortfahren mit
565764
γγ-Sekretase-Substrat, fluorogen
An internally quenched fluorogenic peptide substrate containing the C-terminal β-APP (amyloid β-peptide precursor protein) amino acid sequence that is cleaved by γ-secretase.
Synonym(e):
γγ-Sekretase-Substrat, fluorogen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 302.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C70H116N26O18
Molekulargewicht:
1609.83
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
CHF 302.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL, 5% acetic acid: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Intern abgeschrecktes fluorogenes Peptidsubstrat, enthält die C-terminale β;-APP (Amyloid β;-peptidpräkursorprotein) durch γ;-Sekretase gespaltene Aminosäurensequenz. Nachweisliche Sensitivität und Nützlichkeit für die Prüfung der γ;-Sekretase-Aktivität. Die Proteolyse an den Aβ;40-, Aβ;42- und Aβ;43-generierenden Spaltstellen bewirkt eine verstärkte Fluoreszenz. Exzitationsmaximum: ~355 nm); Emissionsmaximum: ~440 nM.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen, mit Inertgas spülen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Farmery, M.R., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 24277.
NMA-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala-Thr-Val-Lys(DNP)-D-Arg-D-Arg-D-Arg-NH₂;
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
565767565758208748
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, 5% acetic acid: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c