Merck
559286
RSK-Inhibitor II
The RSK Inhibitor II, also referenced under CAS 501437-28-1, controls the biological activity of RSK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
RSK-Inhibitor II, 2-(3,5-Difluor-4-hydroxy-anilin)-8-isopentyl-5,7-dimethyl-7H-pteridin-6-on, racemisch, p90 ribosomale S6-Kinase-Inhibitor II, BI-D1870, BID-1870, BID1870
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23F2N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(c(cc(c1)Nc2nc3c(cn2)N(C(=O)C(N3CCC(C)C)C)C)F)O
InChI
1S/C19H23F2N5O2/c1-10(2)5-6-26-11(3)18(28)25(4)15-9-22-19(24-17(15)26)23-12-7-13(20)16(27)14(21)8-12/h7-11,27H,5-6H2,1-4H3,(H,22,23,24)
InChI key
DTEKTGDVSARYDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Das racemische Gemisch eines zellpermeablen Dihydropteridinons, das als potenter und selektiver RSK-Inhibitor wirkt (IC50 = 31, 24, 18 und 15 nM gegen jeweils RSK1, 2, 3, und 4; [ATP] = 100 µ;M) und auf die RSK-N-terminale Kinasedomäne auf eine um ATP konkurrierende Weise gerichtet ist, während 11 andere Kinasen nur bei höheren Konzentrationen (IC50 ≥;100 nM) gehemmt werden und gegen 39 weitere Kinasen nur eine geringe Aktivität vorliegt. Hemmt selektiv die RSK-abhängige, aber nicht die RSK-unabhängige, zelluläre Proteinphosphorylierung in PMA-stimulierten humanen HEK-293-Zellen und EGF-stimulierten Ratten-2-Zellen (IC50 ~1 µ;M). Ein nützliches pharmakologisches Reagenz für die Untersuchung von RSK-vermittelten zellulären Signalwegereignissen.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Carriere, A., et al. 2008. Curr. Biol.18, 1269
Sapkota, G.P., et al. 2007. Biochem. J.401, 29.
Zaru, R., et al. 2007. Nat. Immunol.8, 1227.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c