Merck
528906
Polyinosin-Säure • Polycytidyl-Säure, Natriumsalz, doppelsträngig
Known to induce interferon production. Hypochromicity: ≥40% at 248 nm. Extinction coefficient = 5000 M-1cm-1 at 260 nm, pH 7.0.
Synonym(e):
Polyinosin-Säure • Polycytidyl-Säure, Natriumsalz, doppelsträngig
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - TR0175000
assay
≥99% (TLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
aqueous buffer: 10 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)O)(O)O.[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)(O)O
InChI
1S/C10H13N4O8P.C9H14N3O8P.Na/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);/t
InChI key
GETQKWBYQAUFQM-VRQAYDGLSA-N
General description
Hyperchromizität: ≥;40 % bei 248 nm.
Induziert bekanntermaßen die Interferon-Produktion.
Application
  • Penaeus monodon Interferon Regulatory Factor (PmIRF) Activates IFNs and Antimicrobial Peptide Expression via a STING-Dependent DNA Sensing Pathway: Diese Studie untersucht die Rolle von PmIRF bei der Immunantwort von Garnelen, insbesondere wie es Interferone und antimikrobielle Peptide über den STING-abhängigen DNA-Sensorweg aktiviert und so die antivirale Abwehr stärkt. (Soponpong et al., 2021).
  • Identification, expression profiling of a grass carp TLR8 and its inhibition leading to the resistance to reovirus in CIK cells: Dieser Artikel befasst sich mit dem TLR8-Rezeptor im Graskarpfen, seinen Expressionsprofilen und der Art und Weise, wie seine Hemmung in Fischzelllinien eine Resistenz gegen Reoviren bewirkt, was Einblicke in die antivirale Immunität aquatischer Arten ermöglicht. (Chen et al., 2013).
  • Identification and expression profiles of ADAR1 gene, responsible for RNA editing, in responses to dsRNA and GCRV challenge in grass carp (Ctenopharyngodon idella): Die Studie untersucht das ADAR1-Gen, das am RNA-Editing in Graskarpfen beteiligt ist, beleuchtet seine Reaktion auf doppelsträngige RNA und das Graskarpfen-Reovirus und gibt Aufschluss über die Immunmechanismen von Fischen. (Yang et al., 2012).
  • Immune activation and target organ damage are consequences of hydrodynamic treatment but not delivery of naked siRNAs in mice: Diese Forschungsarbeit differenziert die Auswirkungen der hydrodynamischen Behandlung und der Verabreichung von reiner siRNA bei Mäusen und zeigt, dass Immunaktivierung und Organschäden eher mit der Behandlungsmethode als mit den siRNAs selbst zusammenhängen. (Rácz et al., 2011).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c