Fortfahren mit
239782
CAPS
ULTROL® Grade, ≥99% (HPLC), zwitterionic buffer useful in pH range 7.9-11.1
Synonym(e):
CAPS, ULTROL®-Qualität, 3-(Cyclohexylamino)propan-Sulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H19NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.32
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NA.25
MDL number:
description
Merck USA index - 14, 1767
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (25 °C)
10.0-10.6
solubility
water: 20 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤1 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H2]C1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
InChI key
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Absorbanz (100 mM, 260 nm):≤;0,05.
Biologischer Puffer (Absorbanz: <0,05 bei 260 nm, 100 mM; pKa: 10,0 bis 10,6 bei 25°C).
Ein zwitterionischer Puffer, der im Bereich von pH 7,9 bis 11,1 nützlich ist. Der pKa-Wert bei 25 °C beträgt 10,0 bis 10,6.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur (20°;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monaten haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDD015C6070C2632
CAPS ULTROL&#174; Grade, &#8805;99% (HPLC), zwitterionic buffer useful in pH range 7.9-11.1
Millipore
239782
CAPS
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
form
solid
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
water: 15 % (w/w), clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 15g + 85 mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CAPS
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c