Fortfahren mit
230950
Ciglitazone
A potent thiazolinedione (TDZ) type anti-hyperglycemic agent and a selective PPARγ agonist (EC50 = 3 µM).
Synonym(e):
Ciglitazone, (±)-5-[4-(1-Methylcyclohexylmethoxy)benzyl]thiazolidine-2,4-dione, PPAR Agonist II, PPARγ Agonist I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 176.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H23NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
CHF 176.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - XJ5813700
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
tan
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL, ethanol: ≥25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H23NO3S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(20)19-17(21)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI key
YZFWTZACSRHJQD-UHFFFAOYSA-N
General description
A potent thiazolinedione (TDZ) type anti-hyperglycemic agent and a selective peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) agonist (EC50 = 3 µM).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
EC50 = 3 µM as PPARγ agonist
Primary Target
Selective PPARγ agonist
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Jha, R.J. 1999. Clin. Exp. Hypertens. 21, 157.
Xin, X., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 9116.
Lohrke, B., et al. 1998. J. Endocrinol. 159, 429.
Willson, T.M., et al. 1996. J. Med. Chem. 39, 665.
Cantello, B.C., et al. 1994. J. Med. Chem. 37, 3977.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
371721528108528106
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL, ethanol: ≥25 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c