Merck
196871
BAY 11-7082
InSolution, ≥95%, Selectively and irreversibly inhibits the TNFα-inducible phosphorylation of IκB-α
Synonym(e):
InSolution BAY 11-7082
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO2S
Molekulargewicht:
207.25
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
potency
10 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Potenzieller Entzündungshemmer. Hemmt die durch TNF-α induzierbare Phosphorylierung von IκB-α selektiv und irreversibel (IC50 = 10 µmol/l) ohne die konstitutive IκB-α-Phosphorylierung zu beeinflussen. Verringert die Zellkerntranslokation von NF-κB und hemmt die durch TNFα eingeleitete Oberflächenexpression der Endothelleukozyten-Zelladhäsionsmoleküle E-Selektin, VCAM-1 und ICAM-1. Die Hemmung von E-Selektin ist irreversibel (IC50~ 10 µmol/l). Außerdem steigert es die Aktivität von p38-Kinase und JNK-1 reversibel und stimuliert die Tyrosinphosphorylierung eines 130–140-kDa-Proteins.
Biochem/physiol Actions
Zellpermeabel: ja
Primärziel
Durch TNF-α induzierbare Phosphorylierung von IκBα
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Als 100-mmol/l-Lösung (10 mg/483 µl) von BAY-11-7082 (Katalog-n196870) in DMSO geliefert.
Other Notes
Kamthong PJ. und Wu, M-C. 2001. Biochem. J. 356.
Izban, K.F., et al. 2000. Hum. Pathol.31, 1482.
Pierce, J.W., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 21096.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)