Fortfahren mit
196810
Bax-hemmendes Peptid, V5
A cell-permeable pentapeptide based on the Ku70-Bax inhibiting domain that offers cytoprotection.
Synonym(e):
Bax-hemmendes Peptid, V5, BIP-V5, H-VPMLK-OH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 160.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H50N6O6S
Molekulargewicht:
586.79
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
CHF 160.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein aus der Ku70-Bax-hemmenden Domäne gewonnenes zellpermeables Pentapeptid, das in Zellen von Mensch, Maus, Ratte und Schwein vor der Apoptose schützt. Ist Berichten zufolge so wirksam wie der Caspase-Inhibitor VI (Z-FMK-VI, Katalognr. 219007) gegen die durch Bax vermittelte Apoptose (~50–200 µmol/l). Blockiert Berichten zufolge auch den Caspase-unabhängigen nekrotischen Zelltod wirksam. Es interagiert auf Ku70-kompetitive Weise mit Bax und verhindert seine Konformationsänderung und Mitochondrientranslokation. Weist in Zellkulturmedium (~3 Tage) eine erweiterte Stabilität auf.
Ein zellpermeables Pentapeptid auf der Grundlage der Ku70-Bax-hemmenden Domäne, das Kryoprotektion bietet. Dient auch als wirksamer Caspase-Inhibitor VI (Z-VAD-FMK, Katalognr. 219007) für die durch Bax vermittelte Apoptose (~50–200 µmol/l). Blockiert den Caspase-unabhängigen nekrotischen Zelltod wirksam. Es ist Ku70-kompetitiv, interagiert mit Bax, verhindert seine Konformationsänderung und Mitochondrientranslokation. Weist in Zellkulturmedium (~3 Tage) eine erweiterte Stabilität auf. Ein Negativkontrolle-Peptid ist auch erhältlich (Katalognr. 196811).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
durch Bax vermittelte Apoptose
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 50–200 µmol/l gegen die durch Bax vermittelte Apoptose
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar. Die Lagerung in Glasfläschchen wird nicht empfohlen, da ein Aktivitätsverlust auftreten kann.
Other Notes
H-Val-Pro-Met-Leu-Lys-OH
Yoshida, T., et al. 2004. Biochem. Biophys. Res. Commun.321, 961.
Sawada, M., et al. 2003. Nature Cell Biol.5, 352.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
196811376816197217
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
20% acetic acid: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c