Fortfahren mit
1.60318
Natriumthiosulfatlösung
c(Na₂S₂O₃), 0.01 M (0.01 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonym(e):
Natriumthiosulfat-Lösungsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 41.50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
CHF 41.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
This product is equipped with an integrated RFID tag in the label for seamless data transfer to the titration instrument.
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumthiosulfatlösung, 0.01 M Na2S2O3 (0.01 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
concentration
0.01 M Na2S2O3 (0.01 N)
technique(s)
titration: suitable
storage temp.
15-25°C
Application
  • Einstufige Synthese von schwefeldotierten nanoporösen Kohlenstoffen: Beschreibt die Verwendung von Natriumthiosulfat zur Herstellung von schwefeldotierten nanoporösen Kohlenstoffen mit großer Oberfläche aus Lignin, die bei der CO2-Adsorption wirksam sind, und hebt seine Bedeutung für die Umweltwissenschaft und industrielle Anwendungen hervor (Saha et al., 2023).
  • Biologische Synthese von Eisensulfid(FeS)-Dünnschichten für die Umweltsanierung: Erläutert die Verwendung von Natriumthiosulfat bei der Biosynthese von FeS-Dünnschichten zur Entfernung von Schadstoffen und unterstreicht damit seine zentrale Rolle bei nachhaltigen Umweltsanierungstechnologien (Saka et al., 2022).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wurde von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 analysiert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 zur Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration 0,00995–0,01005 mol/l
Messunsicherheit ± 0,00003 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf einen Primärstandard (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 Kaliumdichromat), mittels des volumetrischen Standards Kaliumiodat (Artikelnummer 1.02404) rückführbar, ein zertifiziertes Referenzmaterials nach ISO 17034, das von unserem akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland nach DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wurde. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.603111.091471.09909
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titrisol®
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
-
concentration
0.01 M Na2S2O3 (0.01 N)
concentration
0.05 M Na2S2O3 (0.05 N)
concentration
0.1 M
concentration
0.01 M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumthiosulfatlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf