Fortfahren mit
1.50765
SeQuant® ZIC®cHILIC Guard Column
column L 5 mm × 0.3 mm, 3 μm particle size
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 each
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 769.00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115709
eCl@ss:
32110501
CHF 769.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
column (glass lined stainless steel)
agency
suitable for USP LL14
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, sweeteners, water soluble vitamins
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
400 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable (Capillary LC), mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L
5 mm × 0.3 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-cHILIC bonding phase
particle size
3 μm
operating pH
2-8
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
SeQuant® ZIC-cHILIC is the ideal choice for separation of polar hydrophilic compounds. These guard columns protect your microbore separation column from contamination.
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)