Fortfahren mit
119147
Adenosine A1 Receptor Antagonist I
DPCPX
Synonym(e):
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine, 1,3-Dipropyl-8-cyclopentylxanthine, DPCPX, PD 116,948
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
white solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
white solid
solubility
soluble (DMSO (5 mM))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N
General description
A blood-brain barrier permeable xanthine derivative that acts as a highly selective antagonist of Adenosine A1 receptor (A1R; Ki = 3.9 nM, 130 nM, 1.0 µM, 4.0 µM for human A1, A2A, A2B, and A3 respectively). Exhibits about 1,000-fold higher affinity and a 30-fold greater selectivity for A1R when compared to theophylline. Shown to competitively antagonize the inhibition of adenylate cyclase activity via A1 adenosine receptors in rat fat cells and the stimulation of adenylate cyclase via A2 adenosine receptors in human platelets. Exhibits hypertensive properties.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)