Merck
1.04201
Glycin
GR for analysis
Synonym(e):
Gly, Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
eCl@ss:
32160406
Assay:
≥99.7% (perchloric acid titration)
Technique(s):
inhibition assay: suitable
Vapor pressure:
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.7% (perchloric acid titration)
form
solid
potency
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble 250 g/L
density
1.161 g/cm3 at 20 °C
bulk density
920 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Gut microbiota-bile acid crosstalk and metabolic fatty liver in spotted seabass (Lateolabrax maculatus): The role of a cholesterol, taurine and glycine supplement: In dieser Studie wird die Verwendung von Glycin in Nahrungsergänzungsmitteln untersucht, um die Darmmikrobiota und den Gallensäuremetabolismus zu modulieren, was sich erheblich auf die Lebergesundheit und den Fettstoffwechsel von Meereslebewesen auswirkt. Dies liefert Erkenntnisse über Ernährungsstrategien für die Aquakultur (Song et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99,7 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (50 g/l CO₂-freies Wasser): 5,9 - 6,3
Chlorid (Cl): ≤ 0,003 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,0025 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0001 %
Pb (Blei): ≤ 0,0001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,02 %
Fremde Aminosäuren: ≤ 0,1 %
Andere ninhydrin-positive Substanzen: ≤ 0,1 %
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,003 %
Sulfatasche (600 °C): ≤ 0,05 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available