Merck
1.04136
Alcianblau 8 GX (C.I.74240)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H68Cl4CuN16S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1298.86
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
solubility
8 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing ()
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
General description
The dry dye Alcian blue 8 GX (C.I. 74240)for microscopy Certistain®, is used for the preparation of a staining solution that can be used for the identification of acid mucosubstances in histological tissue section, also in combination with the PAS reaction. As a CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Application
for microscopy Certistain®
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c