Merck
1.02491
Chemizorb® H⁺
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
pH
9.0-12.0 (50 g/L in H2O, aqueous suspension)
Quality Segment
mp
1093 °C
General description
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
Preparation Note
Store at +5°C to +30°C.
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)