Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 313.00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
17
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFSF13B(10673)
General description
32kDa
Immunogen
peptide corresponding to amino acids 254-269 of human Blys (EEGDELQLAIPRENAQ)
Application
Anti-Blys/TALL-1/BAFF/THANK Antibody is an antibody against Blys/TALL-1/BAFF/THANK for use in WB.
Biochem/physiol Actions
Blys/TALL-1/BAFF/THANK
Physical form
Format: Purified
PBS containing 0.05% BSA and 0.05% sodium azide.
Analysis Note
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Jurkat cells or HeLa nuclear extract
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?