Fortfahren mit
05-908
Anti-RAD21-Antikörper
Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-CDLS4, Anti-HR21, Anti-HRAD21, Anti-MCD1, Anti-MGS, Anti-NXP1, Anti-SCC1, Anti-hHR21
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 416.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
50
CHF 416.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1458
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAD21(5885)
General description
100–120 kDa
Aka-SCC1, Teil des Cohesin-Komplexes RAD21, ist ein Zellkernprotein, das mit mitotischem Chromatin assoziiert und für die Assoziation von Kinetochoren mit Mikrotubuli essenziell ist. RAD21/SCC1 wird durch Caspasen gespaltet, was die Apoptose fördert.
Das Protein, das vom RAD21-Gen kodiert wird, ähnelt stark dem Genprodukt von Schizosaccharomyces pombe rad21, einem Gen, das an der Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen sowie dem Chromatid-Zusammenhalt während der Mitose beteiligt ist. Das Protein ist ein Zellkern-Phosphoprotein, das in der M-Phase des Zellzyklus hyperphosphoryliert wird.
RAD21 spielt durch seine Spaltung durch Caspase 3 oder Caspase 7 in den frühen Stufen der Apoptose außerdem eine Rolle bei der Apoptose: Das C-terminale 64-kDa-Spaltungsprodukt kann als Zellkernsignal dienen, um die zytoplasmatischen Ereignisse, die am Apoptose-Signalweg beteiligt sind, einzuleiten. Kürzlich wurde aufgezeigt, dass RAD21 eine Rolle bei der Invasion und Metastasierung von Krebszellen spielt
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 240–631 von humanem RAD21 entspricht.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Weisen Sie RAD21 mit dem Anti-RAD21-Antikörper (monoklonaler Antikörper der Maus), der in IP, WB und ICC funktioniert, nach.
Biochem/physiol Actions
RAD21
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigter Antikörper in 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Best.-Nr. 12-309, HeLa-Zellkern-Extrakt. Geben Sie das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Extrakt und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang ein. Beladen Sie 20 μg reduziertes Extrakt je Bahn für Minigele.
Regelmäßig mittels Immunblot an HeLa-Zellkernextrakten beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-530-IPLA0022SAB4502562
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
clone
monoclonal
clone
3C10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:2,000-1:10,000
technique(s)
ELISA: 1:1000, western blot: 1:500-1:1000
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c