Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9.2.7, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
9.2.7, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MEIS2(4212)
General description
Die Transkriptionsfaktorfamilien Hox, Pbx und Meis bilden heteromere Komplexe und binden DNA durch spezifische Homöobox-Domänen. Meis 1, 2 und 3 sind Mitglieder der TALE-Familie (three amino acid loop extension) von Homöodomäne-haltigen Proteinen. Meis1 bindet an Hox- und Pbx-Proteine, um Komplexe mit einzigartigen DNA-Bindungsspezifizitäten zu bilden. Wie auch bei Hox- und Pbx-Proteinen deutet die Überexpression von Meis1 in BHX-2-myeloiden Leukämien auf eine Rolle dieses Proteins bei der Onkogenese hin. Zwei mit Meis verwandte Proteine, Meis2 und Meis3 (auch Mrg1 bzw. Mrg2 genannt) besitzen eine überwiegend ähnliche Sequenzidentität wie Meis1 und exprimieren in normalem Gewebe sowie in myeloiden Leukämien. Im Pankreas assoziiert Meis2 bevorzugt mit Pbx1 und gemeinsam assoziieren sie mit dem pankreasspezifischen Homöodomänenfaktor Pdx1, um die durch Pdx1 eingeleitete Transkriptionsaktivierung zu unterdrücken.
Molekülmasse ~45–66 kDa
Immunogen
MBP-konjugiertes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 60-390 von Maus-Meis1 entspricht.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Transkriptionsfaktoren
Weisen Sie Meis 1/2/3 mit dem Anti-Meis 1/2/3-Antikörper, Klon 9.2.7 (monoklonaler Maus-Antikörper), der in IP, WB und IHC funktioniert, nach.
Biochem/physiol Actions
Meis1, Meis2, Meis3 und Spleißvarianten
Physical form
Aszites
Maus-Aszites-IgG1 mit 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Kontrolle
K562-Zellkernextrakt
K562-Zellkernextrakt
Regelmäßig mittels Immunblot an Zellkernextrakten aus K562-Zellen beurteilt.
Other Notes
Ersetzt: MABN1071
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1