Direkt zum Inhalt
05-656
Anti-IGF-IR-Antikörper, Klon JBW902
clone JBW902, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
JBW902, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
17
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
JBW902, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
General description
95 kDa
Es gibt zwei Arten von IGF-Rezeptoren, basierend auf ihren relativen Affinitäten für IGF1 gegenüber IGF2. Der IGF1-Rezeptor bevorzugt IGF1 gegenüber IGF2 und bindet Insulin schwach. Der IGF1-Rezeptor ist ein disulfidgebundenes heterotetrameres Transmembranprotein, das aus zwei Alpha- (130 kDa) und zwei Beta-Untereinheiten (95 kDa) besteht. Sowohl die Alpha- als auch Beta-Untereinheiten werden in einer einzigen Rezeptorvorläufer-cDNA kodiert. Daher ähnelt der IGF1-Rezeptor strukturell dem Insulinrezeptor. Das Pro-Rezeptor-Polypeptid wird proteolytisch gespaltet und disulfidgebunden, um den reifen heterotetrameren Rezeptor zu erzeugen. Der IGF1-Rezeptor wird in allen Zelltypen und Geweben stark exprimiert und in den meisten bösartigen Geweben wird er, wo er als Anti-Apoptose-Mittel agiert, indem er das Zellüberleben steigert, hochgradig überexprimiert.
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 1264-1367 von humanem IGF-1-Rezeptor entspricht.
Application
Der Anti-IGF-IR-Antikörper Klon JBW902 weist die Konzentration von IGF-IR nach und wurde zur Verwendung in IH, IP und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Biochem/physiol Actions
Erkennt die β-Kette des IGF-1-Rezeptors; kreuzreagiert nicht mit dem Insulinrezeptor.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in immunaffinitätsgereinigtem Immunglobulin in 0,14 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
C4-Zelllysat, HepG2-Zellen
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von C4-Zellen (Maus-3T3-Zellen, die mit dem humanen IGF-1-Rezeptor transfiziert wurden) beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)