04-796
Anti-Akt1/PKBα Antibody, clone AW24 | 04-796
clone AW24, from rabbit
Synonym(e):
AKT1 kinase, Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
Größe auswählen
CHF 376.00
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 376.00
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AW24, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AKT1(207)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
PI3K-, Akt-, & mTOR-Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Akt1/PKBα in RIPA lysates from human HEK293 cells.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
HEK293 cell lysate.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable