04557
04-557
Synonym(e):
H4KAc, Histone H4 (acetyl)
Eigenschaften
rabbit
100
culture supernatant
primary antibodies
monoclonal
human
Upstate®
western blot: suitable
IgG
NM_003538.3
P62805
dry ice
acetylation (Lys5,Lys8,Lys12)
human ... H4C1(8359)
Beschreibung
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.