Merck
KEY187620358
Key Organics / BIONET
ethyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
ethyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-2-14-9(13)7-3-5-8(6-4-7)15-10(11)12/h3-6,10H,2H2,1H3
InChIKey
DDRAFABMUFWMMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0225
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0225
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)