Merck
KEY048961946
Key Organics / BIONET
5-bromo-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
mp (Schmelzpunkt)
231 - 234
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO3/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
YMYKOYICVWKQFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7Y-0800
Melting Point
231 - 234
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7Y-0800
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)