Wichtige Dokumente
JWPH3249D6DD
J & W Pharmlab LLC
8-Bromo-6-chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
8-bromo-6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO.ClH/c9-6-3-5(10)4-7-8(6)12-2-1-11-7;/h3-4,11H,1-2H2;1H
InChIKey
XVTZJIQRUMCLKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0087S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0087S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)