Merck
ENAH2C557CC7
Enamine
tert-butyl 4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
tert-butyl 4-(5-bromo-2-pyrimidinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20BrN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-6-4-10(5-7-18)12-16-8-11(15)9-17-12/h8-10H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
UIDYGYFDXWZJPC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474083
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474083
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)