Merck
ENAH049F2D95
Enamine
3-methyl-1H,2H-pyrido[2,3-b]pyrazin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
298-300
Iupac Name
3-methylpyrido[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c1-5-8(12)11-6-3-2-4-9-7(6)10-5/h2-4H,1H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
KCIKSZSFISMUJP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699122
Melting Point
298-300
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699122
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)