Wichtige Dokumente
ENA332673033
Enamine
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-amine
About This Item
Iupac Name
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-13-7-2-3-10-8(6-7)9(11)4-5-12-10/h2-3,6,9,12H,4-5,11H2,1H3
InChIKey
LLBCBFNOFUVCAU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80448
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)